Läs mer
Thermo Scientific™ Silaniserade glasflaskor
Produktkod. 15321727
Change view
Volym (metrisk):
2 ml
4 mL
8 ml
20 ml
1000 mL
Färg:
Bärnsten
Klart
Förslutningstyp:
Skruvlock (Closed-Top) med Septum
Skruvlock (sluten topp)
Skruvlock (stängd topp)
Skruvlock med septum
nr per ärende:
100/Cs.
12/Cs.
72/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 72
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färg Förslutningstyp nr per ärende Förpackningsstorlek
15321727 20 ml Bärnsten Skruvlock (Closed-Top) med Septum 72/Cs. Paket med 72
16684764 2 ml Bärnsten Skruvlock med septum 100/Cs. -
15940331 2 ml Klart Skruvlock (sluten topp) 100/Cs. Paket med 100
16534654 2 ml Bärnsten Skruvlock (sluten topp) 100/Cs. Paket med 100
15593863 4 mL Klart Skruvlock (stängd topp) 100/Cs. -
15350957 8 ml Bärnsten Skruvlock med septum 100/Cs. -
15381727 20 ml Klart Skruvlock (Closed-Top) med Septum 72/Cs. Paket med 72
15662309 1000 mL Bärnsten Skruvlock med septum 12/Cs. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15321727 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer C3920A/CTS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4240.00 SEK
    3824.46 SEK / Paket med 72
    Save 415.54 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spara tid och minimera avfallskostnaderna när du utför kvantitativ analys eller lagring av material genom att använda dessa förbehandlade, silaniserade flaskor.
Spara tid och minimera avfallskostnaderna när du utför kvantitativ analys eller lagring av material. Thermo Scientific™ Silaniserade glasflaskor behandlas med silaniseringsmetod för ångfasavsättning. Ytdeaktiveringsbehandlingar som silanisering och silikonisering kan spela en viktig roll för att bevara integriteten hos vissa material eller extrakt som lagras i glasbehållare. Ytmodifiering eliminerar aktiva platser på ytorna av borolikatglas.
  • Silaniserad för att spara tid och minimera avfallskostnader vid utförande av kvantitativ analys eller lagring av material
  • Silyleringsmedel reagerar med aktiva grupper på glasytan så att de är mindre reaktiva; hämmar material från att fästa på behållarens yta för att maximera återvinningen av spåranalyter
Innehåller:
Intyg om överensstämmelse
Rekommenderas för:
Inaktiverat glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Bärnstensfärgad glasflaska med solid stängd septa-förslutning
Material (liner) PTFE/Silicon Septa
Diameter (engelska) Yttre 1,083 tum.
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 27.51 mm
Material Glas, PTFE
Sterilitet Non-sterile
Volym (metrisk) 20 ml
Höjd (engelska) 2,244 tum.
nr per ärende 72/Cs.
Volym (engelska) 0,68 oz.
Volym (metrisk) Totalt 20 mL
Förslutningstyp Skruvlock (Closed-Top) med Septum
Kvantitet 72/Cs.
Stängningsstorlek 24-414
Markeringspunkt No
Certifikat och efterlevnad Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC)
Höjd (metrisk) 57 mm
Produkttyp Flaska