Läs mer
Thermo Scientific™ Silaniserade glasflaskor
Produktkod. 15350957
Change view
Volym (metrisk):
2 ml
8 ml
20 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Förslutningstyp:
Skruvlock (Closed-Top) med Septum
Skruvlock (sluten topp)
Skruvlock med septum
nr per ärende:
72
100
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 72
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färg Förslutningstyp nr per ärende unitSize
15350957 8 ml Bärnsten Skruvlock med septum 100 -
16684764 2 ml Bärnsten Skruvlock med septum 100 -
15940331 2 ml Klart Skruvlock (sluten topp) 100 Paket med 100
16534654 2 ml Bärnsten Skruvlock (sluten topp) 100 Paket med 100
15321727 20 ml Bärnsten Skruvlock (Closed-Top) med Septum 72 Paket med 72
15381727 20 ml Klart Skruvlock (Closed-Top) med Septum 72 Paket med 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15350957 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EP608158S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5165.00 SEK
    4675.60 SEK / Paket med 100
    Save 489.40 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spara tid och minimera avfallskostnaderna när du utför kvantitativ analys eller lagring av material genom att använda dessa förbehandlade, silaniserade flaskor.
Spara tid och minimera avfallskostnaderna när du utför kvantitativ analys eller lagring av material. Thermo Scientific™ Silaniserade glasflaskor behandlas med silaniseringsmetod för ångfasavsättning. Ytdeaktiveringsbehandlingar som silanisering och silikonisering kan spela en viktig roll för att bevara integriteten hos vissa material eller extrakt som lagras i glasbehållare. Ytmodifiering eliminerar aktiva platser på ytorna av borolikatglas.
  • Silaniserad för att spara tid och minimera avfallskostnader vid utförande av kvantitativ analys eller lagring av material
  • Silyleringsmedel reagerar med aktiva grupper på glasytan så att de är mindre reaktiva; hämmar material från att fästa på behållarens yta för att maximera återvinningen av spåranalyter
Beställningsinformation:
Ask om 100
Innehåller:
Intyg om överensstämmelse
Rekommenderas för:
Inaktiverat glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Bärnstensfärgad glasflaska med förslutning
Material (liner) PTFE/skum
Diameter (engelska) Yttre 0,669 tum.
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 16.99 mm
Material Glas, PTFE
Volym (metrisk) 8 ml
Höjd (engelska) 2,362 tum.
nr per ärende 100
Volym (engelska) 0,27 oz.
Volym (metrisk) Totalt 8 mL
Förslutningstyp Skruvlock med septum
Kvantitet 100 Cs.
Stängningsstorlek 15-425
Certifikat och efterlevnad Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC)
Höjd (metrisk) 59.99 mm
Produkttyp Flaska