Läs mer
Thermo Scientific™ Silaniserade glasflaskor
Beskrivning
Spara tid och minimera avfallskostnaderna när du utför kvantitativ analys eller lagring av material. Thermo Scientific™ Silaniserade glasflaskor behandlas med silaniseringsmetod för ångfasavsättning. Ytdeaktiveringsbehandlingar som silanisering och silikonisering kan spela en viktig roll för att bevara integriteten hos vissa material eller extrakt som lagras i glasbehållare. Ytmodifiering eliminerar aktiva platser på ytorna av borolikatglas.
- Silaniserad för att spara tid och minimera avfallskostnader vid utförande av kvantitativ analys eller lagring av material
- Silyleringsmedel reagerar med aktiva grupper på glasytan så att de är mindre reaktiva; hämmar material från att fästa på behållarens yta för att maximera återvinningen av spåranalyter
Beställningsinformation:
Ask om 100
Innehåller:
Intyg om överensstämmelse
Rekommenderas för:
Inaktiverat glas
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Bärnstensfärgad glasflaska 12 x 32 stängd toppförslutning |
| Material (liner) | PTFE |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,472 tum. |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11.99 mm |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 2 ml |
| Höjd (engelska) | 1,26 tum. |
| nr per ärende | 100 |
| Volym (engelska) | 0,068 oz. |
| Visa mer |