Läs mer
Thermo Scientific™ Silaniserade glasflaskor
Produktkod. p-4526487
Volym (metrisk):
2 ml
8 ml
20 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Förslutningstyp:
Skruvlock (Closed-Top) med Septum
Skruvlock (sluten topp)
Skruvlock med septum
nr per ärende:
72
100
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 72
Produktkod. 16684764
Brand: Thermo Scientific™ SAASV22
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spara tid och minimera avfallskostnaderna när du utför kvantitativ analys eller lagring av material genom att använda dessa förbehandlade, silaniserade flaskor.
Spara tid och minimera avfallskostnaderna när du utför kvantitativ analys eller lagring av material. Thermo Scientific™ Silaniserade glasflaskor behandlas med silaniseringsmetod för ångfasavsättning. Ytdeaktiveringsbehandlingar som silanisering och silikonisering kan spela en viktig roll för att bevara integriteten hos vissa material eller extrakt som lagras i glasbehållare. Ytmodifiering eliminerar aktiva platser på ytorna av borolikatglas.
  • Silaniserad för att spara tid och minimera avfallskostnader vid utförande av kvantitativ analys eller lagring av material
  • Silyleringsmedel reagerar med aktiva grupper på glasytan så att de är mindre reaktiva; hämmar material från att fästa på behållarens yta för att maximera återvinningen av spåranalyter
Beställningsinformation:
Ask om 100
Innehåller:
Intyg om överensstämmelse
Rekommenderas för:
Inaktiverat glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Bärnstensfärgad glasflaska 12 x 32 skruvförslutning
Material (liner) PTFE/Silicon Septa
Diameter (engelska) Yttre 0,472 tum.
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 11.99 mm
Material Glas, PTFE
Volym (metrisk) 2 ml
Höjd (engelska) 1,26 tum.
nr per ärende 100
Volym (engelska) 0,068 oz.
Volym (metrisk) Totalt 2 mL
Förslutningstyp Skruvlock med septum
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 100 Cs.
Certifikat och efterlevnad Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC)
Typ Flaska
Stängningsstorlek 8-425