missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Silatrane, TRC

Produktkod. 30410132
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30410132 100 mg
30425788 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30410132 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS433000100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 283-60-3
Molekylformel C6 H13 N O3 Si
Molekylvikt (g/mol) 175.26
Synonym 2,8,9-Trioxa-5-aza-1-silabicyclo[3.3.3]undecane, NSC 626544
IUPAC-namn 4,6,11-trioxa-1-aza-5-silabicyclo[3.3.3]undecane
LEDER C1CN2CCO[SiH](OCC2)O1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Silatrane
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H13NO3Si/c1-4-8-11-9-5-2-7(1)3-6-10-11/h11H,1-6H2
Formel vikt 175.0665
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.