Läs mer
Silatrane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Silatrane |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO3Si/c1-4-8-11-9-5-2-7(1)3-6-10-11/h11H,1-6H2 |
| Formel vikt | 175.0665 |