Läs mer
BRAND™ SilberBrand™ AR-Glas™ Schilling Mönsterautomatisk byrett med reservoarflaska
Produktkod. 10562964 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10562964 25 ml Varje
1 options
Produktkod. 10562964 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 23766
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Klämflaskan möjliggör snabb fyllning
  • Felgränser enligt klass B, DIN EN ISO 385
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
  • Schellbach rand
  • Automatisk nollställning
  • Material:
    • Fyllningsrör: PVC
    • Urladdningsrör: Silikon
    • Reservoarflaska: LDPE
    • Bas: PE-HD
    • Beslag, grå: Polyamid
    • Mikrometerskruv: mässing/PP
  • Klämflaskan möjliggör snabb fyllning
  • Automatisk nollställning
  • Mikrometerskruv möjliggör fintitrering
  • Grov titrering genom att lossa mikrometerskruven och använda tryckknappen
  • NOTERA: Byretter som inte används under längre perioder ska tömmas och slangtrycket släppas genom att kranen öppnas
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Färg Bärnsten
    Kapacitet (metrisk) 25 ml
    Examen 0.1 mL
    Inkluderar 1000 ml-flaska