Läs mer
Brand™ Silberbrand™ Graduated Pipets, Piston Type
Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
Examen:
0.01 mL
0.02 mL
0.05 mL
0.10 mL
Längd (metrisk):
360 mm
450 mm
Tolerans:
±0.01 mL
±0.02 mL
±0.05 mL
±0.10 mL
±0.20 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Manufactured from AR-GLAS™ Soda-lime glass.
- Calibrated to deliver (TD, Ex).
- Integrated piston with retaining spring aids pipetting.
- High contrast white enamel graduations provide quick and easy volume assessment.
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | To Deliver |
| Material | AR-GLAS, Soda Lime Glass |
| Graderad | Yes |
| Graduation Färg | White |
| Examen | 0.01 mL |
| Typ av examen | Enamel |
| Tolerans | ±0.01 mL |
| Volym (metrisk) | 1 mL |
| Längd (metrisk) | 360 mm |