Läs mer
BRAND™ SILBERBRAND Automatisk byrett med bärnstenskran
Produktkod. 10132111 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10132111 25 ml Varje
10568021 50 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10132111 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 22316
 Begränsad artikel
I lager
SILBERBRAND Automatisk byrett utrustad med en bärnstensfärgad sidoavstängningskran och PTFE-nyckel.
  • Felgränser enligt klass B, DIN EN ISO 385
  • Utbytbara nycklar
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
  • Med glasnyckel i titreringsavstängningskranen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Examen 0.1 mL
Inkluderar Utan flaska
Kran Gul sidoavstängningskran med PTFE-nyckel
Garanti 12 månader