Läs mer
BRAND™ SILBERBRAND Automatisk byrett med bärnstenskran
Produktkod. p-7164756 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10132111
Brand: BRAND™ 22316
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SILBERBRAND Automatisk byrett utrustad med en bärnstensfärgad sidoavstängningskran och PTFE-nyckel.
  • Felgränser enligt klass B, DIN EN ISO 385
  • Utbytbara nycklar
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
  • Med glasnyckel i titreringsavstängningskranen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Examen 0.1 mL
Inkluderar Utan flaska
Kran Gul sidoavstängningskran med PTFE-nyckel
Garanti 12 månader