Description
- Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
- Med nålventil avstängningskran med PTFE-spindel
- Schellbach rand
- Automatisk nollställning
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Examen | 0.02 mL |
| Inkluderar | 2000 ml flaska |
| Kran | Säkerhetskran i sidled |
| Garanti | 12 månader |