Läs mer
BRAND™ SILBERBRAND automatisk byrett med sidoskyddskran
Produktkod. p-7164755 Handla allt Brand Produkter
Inkluderar:
2000 ml flaska
Ingen flaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10034300
Brand: BRAND™ 21914
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
SILBERBRAND Automatic Burette inkluderar en sidoskyddskran och svart Schellbach rand.
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • With needle-valve stopcock with PTFE spindle
  • Schellbach stripe
  • Automatic zeroing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Examen 0.02 mL
Inkluderar Ingen flaska
Kran Lateral safety stopcock
Garanti 12 months