Läs mer
BRAND™ SILBERBRAND Automatisk byrett med PTFE Stockcock
Produktkod. 10663012 Handla allt Brand Produkter
Change view
Inkluderar:
2000 ml flaska
Utan flaska
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
10663012 Utan flaska Varje
10471141 2000 ml flaska Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10663012 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 22336
I lager
SILBERBRAND Automatisk byrett utrustad med i-stoppkran och sidoavstängningskran.
  • Felgränser enligt klass B, DIN EN ISO 385
  • Utbytbara nycklar
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
  • Med glasnyckel i titreringen och mellanstoppskran
  • Automatisk nollställning
  • Mellanstoppkran för att recirkulera kvarvarande vätska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Examen 0.1 mL
Inkluderar Utan flaska
Kran i-stoppkran, bärnstensfärgad sidoavstängningskran, PTFE
Garanti 12 månader