Läs mer
BRAND™ SILBERBRAND Automatisk byrett med PTFE Stockcock
Handla allt Brand Produkter
Inkluderar:
2000 ml flaska
Utan flaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Error limits according to class B, DIN EN ISO 385
- Interchangeable keys
- Calibrated to deliver (TD, Ex)
- With glass-key in the titration and intermediate stopcock
- Automatic zeroing
- Intermediate stopcock to recirculate residual liquid
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Examen | 0.1 mL |
| Inkluderar | 2000 ml flaska |
| Kran | i-stopcock, amber lateral stopcock, PTFE |
| Garanti | 12 months |