Läs mer
BRAND™ SILBERBRAND Automatisk byrett reservbyrettrör
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För användning med automatisk byrett
- Dr. Scilling mönster
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Reservbyrett f. aut.burette Schilling 50 ml SILBERBRAND Schelb., AR-GLAS™ , bärnstensfärgat glas, l. 580 mm |
| Färg | Bärnsten |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Längd (metrisk) | 580 mm |
| För användning med (utrustning) | Automatisk byrett |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Typ | Reserv Buret |