Läs mer
BRAND™ SILBERBRAND Automatisk byrett reservbyrettrör
Produktkod. p-7164794 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10606331
Brand: BRAND™ 23716
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SILBERBRAND Spare Burette Tube är lämplig för användning med en automatisk byrett.
  • För användning med automatisk byrett
  • Dr. Scilling mönster
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Reservbyrett f. aut.burette Schilling 25 ml, SILBERBRAND, Schellbach , Borosilikatglas 3.3, längd 380 mm
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Längd (metrisk) 380 mm
För användning med (utrustning) Automatisk byrett
Material Borosilikatglas (3.3)
Typ Reserv Buret