Läs mer
BRAND™ SilberBrand™ Boro 3.3 Burette Tube
Handla allt Brand Produkter
:
Volym behållare: 25 ml
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | Felgräns: 0,08 ml |
| Diameter (metrisk) Yttre | 8 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Examen | 0.1 mL |
| Antal per förpackning | 2 |
| Kranmaterial | PTFE |
| Volym (metrisk) reservoar | 25 mL |
| Typ | Buret |
| Klass | Klass B |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 385 |