Läs mer
BRAND™ SilberBrand™ Boro 3.3 Compact-Burette Tube
Produktkod. 15603947 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 15603947
Brand: BRAND™ 10014
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ekonomiklass B-byrett med avtagbar PTFE-avstängningskran och PP-spets
  • Felgränser enligt klass B, DIN EN ISO 385
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Noggrannhet Felgräns: 0,10 ml
    Kapacitet (metrisk) 50 ml
    Material Borsilikatglas
    Examen 0.1 mL
    Antal per förpackning 2
    Inkluderar Avtagbar PTFE-stoppkran och PP-spets
    Volym (metrisk) reservoar 50 mL
    Typ Kompakt Buret
    Klass Klass B
    Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 385