Läs mer
BRAND™ SilberBrand™ Boro 3.3 Compact-Burette Tube
Produktkod. 17480124 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
17480124 50 ml -
17470124 25 ml -
15693937 25 ml Paket med 2
15603947 50 ml Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17480124 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 10014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    987.00 SEK
    658.35 SEK / Paket med 1
    Save 328.65 SEK
    33% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Ekonomiklass B-byrett med avtagbar PTFE-avstängningskran och PP-spets
  • Felgränser enligt klass B, DIN EN ISO 385
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Noggrannhet Felgräns: 0,10 ml
    Kapacitet (metrisk) 50 ml
    Material Borsilikatglas
    Examen 0.1 mL
    Antal per förpackning 2
    Inkluderar Avtagbar PTFE-stoppkran och PP-spets
    Volym (metrisk) reservoar 50 mL
    Typ Kompakt Buret
    Klass Klass B
    Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 385