Läs mer
BRAND™ SILBERBRAND™ Amber Borosilikatglas Automatisk byrett
Produktkod. 10658691 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10658691
Brand: BRAND™ 22338
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inkluderar mellanstoppskran med PTFE-nyckel. BRAND™ SILBERBRAND™ Amber Glass Automatic Burette är kalibrerad för att leverera.
  • Borosilikatglas 5.4
  • Pelletsmönster
  • Felgränser enligt klass B, DIN EN ISO 385
  • Utbytbara nycklar
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
  • Med glasnyckel i titreringen och mellankran för att återcirkulera kvarvarande vätska
  • Automatisk nollställning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Bärnsten
Kapacitet (metrisk) 50 ml
För användning med (utrustning) Titreringskran med PTFE-nyckel eller STJ glasstoppkran
Material Borsilikatglas
Examen 0.1 mL
Inkluderar Glasflaska
skala Bärnsten
Kranmaterial PTFE-nyckel
Tolerans ±0,1 ml
Typ Automatisk Buret
Klass Klass B
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 385