Läs mer
BRAND™ SILBERBRAND™ Borosilikatglas automatisk byrett
Produktkod. 10612632 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10612632 50 ml Varje
10778621 25 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10612632 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 21913
I lager
Inkluderar nålventilstoppkran och PTFE-spindel. BRAND™ SILBERBRAND™ Borosilikatglas automatisk byrett är kalibrerad för att leverera.
  • Konstruktion av borosilikatglas (Boro 3.3).
  • Automatisk byrett
  • Pelletsmönster
  • Utan mellanstoppskran
  • Utan flaska
  • Klass B
  • Schellbach rand
  • Inkluderar sidoavstängningskran för nålventil med PTFE-nyckel
  • Avläggande av examen i svart
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 50 ml
För användning med (utrustning) Flaska, nålventil, kran
Material Borsilikatglas
Examen 0.08 mL
Inkluderar Schellbach Rand
skala Klart
Kranmaterial PTFE
Tolerans ±0,08 ml
Typ Automatisk Buret
Klass Klass B
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 385
Visa mer Visa mindre
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.