Läs mer
BRAND™ SILBERBRAND™ Borosilikatglas automatisk byrett
Produktkod. 10778621 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10778621 25 ml Varje
10612632 50 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10778621 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 21912
I lager
Inkluderar nålventilstoppkran och PTFE-spindel. BRAND™ SILBERBRAND™ Borosilikatglas automatisk byrett är kalibrerad för att leverera.
  • Konstruktion av borosilikatglas (Boro 3.3).
  • Automatisk byrett
  • Pelletsmönster
  • Utan mellanstoppskran
  • Utan flaska
  • Klass B
  • Schellbach rand
  • Inkluderar sidoavstängningskran för nålventil med PTFE-nyckel
  • Avläggande av examen i svart
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 ml
För användning med (utrustning) Flaska, nålventil, kran
Material Borsilikatglas
Examen 0.05 mL
Inkluderar Schellbach Rand
skala Svart
Kranmaterial PTFE
Tolerans ±0,05 ml
Typ Automatisk Buret
Klass Klass B
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 385