Läs mer
BRAND™ SILBERBRAND byrett med sidostoppkran
Produktkod. 15201329 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 15201329
Brand: BRAND™ 13566
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Klass B SILBERBRAND Burette med en svart Schellbach stripe inkluderar en sidoavstängningskran och PTFE-spindel.
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
  • Svart Schellbach rand
  • Utbytbar nålventil och glasnyckel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Längd (metrisk) 86.9 cm
Material Borosilikatglas (3.3)
Examen 0.05 mL
Inkluderar Svart Schellbach Stripe, PTFE Spindel
Kran Lateral
Klass Klass B
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 385
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt