Läs mer
BRAND™ SILBERBRAND byrett med sidostoppkran
Produktkod. 15291319 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 15291319
Brand: BRAND™ 13563
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Klass B SILBERBRAND Burette med en svart Schellbach stripe inkluderar en sidoavstängningskran och PTFE-spindel.
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
  • Svart Schellbach rand
  • Utbytbar nålventil och glasnyckel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Längd (metrisk) 86.9 cm
Material Borosilikatglas (3.3)
Examen 0.02 mL
Inkluderar Svart Schellbach Stripe, PTFE Spindel
Kran Lateral
Klass Klass B
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 385