Läs mer
BRAND™ SILBERBRAND Byrett med rak kran
Produktkod. p-7164768 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
15271319 25 ml Paket med 2
15281319 50 ml Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15271319 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 13536
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Klass B SILBERBRAND Byrett med PTFE-nyckel är konstruerad av bärnstensfärgat glas.
  • Felgränser enligt klass B, DIN ISO 385
  • Utbytbara nycklar
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Bärnsten
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Längd (metrisk) 66.8 cm
Material Borosilikatglas (5.4)
Examen 0.1 mL
Höjd (metrisk) 4 cm
Inkluderar PTFE-nyckel
Kran Rak
Klass Klass B