Läs mer
BRAND™ SILBERBRAND Klass B Burette Tubes för Burette Economy
Produktkod. 15281149 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 15281149
Brand: BRAND™ 10004
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SILBERBRAND Klass B Burette Tuber med svarta graderingsmärken för användning med en PTFE kran.
  • Felgränser enligt klass B, DIN EN ISO 385
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
  • Utloppsrör med ytterdiameter 8 mm
  • För användning med PTFE-avstängningskran
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Längd (metrisk) 86.8 cm
Material Borosilikatglas (3.3)
Examen 0.1 mL
Höjd (metrisk) 4 cm
skala Svart