Beskrivning
- Lätt att reparera
- Alla enskilda komponenter är utbytbara
- Avtagbar PTFE avstängningskran
- Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
- Felgräns enligt klass B, DIN EN ISO 385
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±0,08 ml |
| Färg | Bärnsten |
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Material | Borosilikatglas (5.4) |
| Examen | 0.1 mL |
| Inkluderar | 1000 ml LDPE-flaska |
| Garanti | 12 månader |
| Typ | Automatisk Buret |
| Klass | Klass B |