Läs mer
BRAND™ SILBERBRAND Kompakt automatisk byrett med Schellbach Rand
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Lätt att reparera
- Alla enskilda komponenter är utbytbara
- Avtagbar PTFE avstängningskran
- Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
- Felgräns enligt klass B, DIN EN ISO 385
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±0,1 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Examen | 0.1 mL |
| Inkluderar | Svart Schellbach Stripe, 1000 ml LDPE-flaska |
| Kran | PTFE |
| Garanti | 12 månader |
| Typ | Automatisk Buret |
| Klass | Klass B |