Läs mer
BRAND™ SILBERBRAND Kompakt automatisk byrett med Schellbach Rand
Produktkod. 10450355 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10450355 25 ml Varje
10330445 50 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10450355 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 23810
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Kompakt automatisk byrett designad för att vara snabb att demontera och lätt att rengöra.
  • Lätt att reparera
  • Alla enskilda komponenter är utbytbara
  • Avtagbar PTFE avstängningskran
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
  • Felgräns enligt klass B, DIN EN ISO 385
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±0,08 ml
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Material Borosilikatglas (3.3)
Examen 0.1 mL
Inkluderar Svart Schellbach Stripe, 1000 ml LDPE-flaska
Kran PTFE
Garanti 12 månader
Typ Automatisk Buret
Klass Klass B