Läs mer
BRAND™ SILBERBRAND Kompakt automatisk byrett reservbyrettrör
Produktkod. 10635903 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10635903 50 ml Varje
10625903 10 ml Varje
10226092 25 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10635903 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 23838
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
SILBERBRAND Spare Burette Tube är lämplig för användning med en kompakt automatisk byrett.
  • Tillverkad av borosilikatglas 3.3
  • Klart glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 50 ml
För användning med (utrustning) Kompakt automatisk byrett
Material Borosilikatglas (3.3)
Typ Buret Tube