Läs mer
BRAND™ SILBERBRAND Kompakt automatisk byrett reservbyrettrör
Produktkod. p-7164796 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10625903
Brand: BRAND™ 23833
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SILBERBRAND Spare Burette Tube är lämplig för användning med en kompakt automatisk byrett.
  • Tillverkad av borosilikatglas 3.3
  • Klart glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 10 ml
För användning med (utrustning) Kompakt automatisk byrett
Material Borosilikatglas (3.3)
Typ Buret Tube