Läs mer
BRAND™ SILBERBRAND kompakt automatisk byrett
Produktkod. 10586255 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10586255
Brand: BRAND™ 23830
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kompakt automatisk byrett designad för att vara snabb att demontera och lätt att rengöra.
  • Lätt att reparera
  • Alla enskilda komponenter är utbytbara
  • Avtagbar PTFE avstängningskran
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
  • Felgräns enligt klass B, DIN EN ISO 385
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±0,1 ml
Färg Bärnsten
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Material Borosilikatglas (5.4)
Examen 0.1 mL
Inkluderar 1000 ml LDPE-flaska
Garanti 12 månader
Typ Automatisk Buret
Klass Klass B