Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Examen | 0.05 mL |
| Antal per förpackning | 1 |
| Kranmaterial | PTFE |
| Tolerans | ±0,05 ml |
| Volym (metrisk) reservoar | 10 mL |
| Typ | Kompakt Buret |
| Klass | Klass B |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 385 |