Läs mer
BRAND™ SilberBrand™ Compact-Burette (Boro 5.4)
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Bärnsten |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Examen | 0.1 mL |
| Kranmaterial | PTFE |
| Tolerans | ±0,1 ml |
| Volym (metrisk) reservoar | 50 mL |
| Typ | Kompakt Buret |
| Klass | Klass B |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 385 |