Läs mer
BRAND™ SilberBrand™ Compact-Burette (Boro 5.4)
Produktkod. p-7159966 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10052422
Brand: BRAND™ 13926
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med PTFE-avstängningskran, snabb att demontera och lätt att rengöra
  • Den nya generationen byretter från BRAND™
  • Med PTFE-avstängningskran, snabb att demontera och lätt att rengöra
  • Enkel reparation - alla enskilda komponenter utbytbara
  • Borosilikatglas 5.4
  • Avtagbar PTFE kran
  • Felgränser enligt klass B, DIN EN ISO 385
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Färg Bärnsten
    Kapacitet (metrisk) 25 ml
    Material Borsilikatglas
    Examen 0.1 mL
    Kranmaterial PTFE
    Tolerans ±0,08 ml
    Volym (metrisk) reservoar 25 mL
    Typ Kompakt Buret
    Klass Klass B
    Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 385