Läs mer
BRAND™ SILBERBRAND Kompakt byrett med Schellbach Rand
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Med avtagbar PTFE kran
- Alla enskilda komponenter är utbytbara
- Felgränser enligt klass B, DIN EN ISO 385
- Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Längd (metrisk) | 46.5 cm |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Examen | 0.1 mL |
| Höjd (metrisk) | 4 cm |
| Inkluderar | Svart Schellbach Stripe, kran |
| Kranmaterial | PTFE |
| Typ | Buret |