Läs mer
BRAND™ SILBERBRAND Compact Burette Reservdel Amber Burette Tube
Produktkod. 10788574 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10788574
Brand: BRAND™ 13956
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SILBERBRAND Spare Burette Tube är lämplig för användning med en kompakt byrett.
  • Tillverkad av borosilikatglas 3.3
  • Bärnstensfärgat glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Bärnsten
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Längd (metrisk) 44.8 cm
För användning med (utrustning) Kompakt byrett
Material Borosilikatglas (5.4)
Höjd (metrisk) 1.7 cm