Läs mer
BRAND™ SILBERBRAND Compact Burette Reservbyrett Tube
Produktkod. p-7164798 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10560913
Brand: BRAND™ 13933
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SILBERBRAND Spare Burette Tube är lämplig för användning med en kompakt byrett.
  • Tillverkad av borosilikatglas 3.3
  • Klart glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Längd (metrisk) 35.3 cm
För användning med (utrustning) Kompakt byrett
Material Borosilikatglas (3.3)
Höjd (metrisk) 1.5 cm