Läs mer
BRAND™ SILBERBRAND™ Schilling Automatisk byrett
Produktkod. 10393621 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
15 ml
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10393621 50 ml Varje
10201931 25 ml Varje
10313581 15 ml Varje
10303581 10 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10393621 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 23758
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1455.00 SEK
    1201.31 SEK / Paket med 1
    Save 253.69 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 29-12-2026
Grov titrering sker genom att lossa mikrometerskruven och använda tryckknappen. BRAND™ SILBERBRAND™ Schilling Automatisk byrett inkluderar PVC-påfyllningsrör, silikontömningsrör och LDPE-behållare.
  • AR-GLAS™ konstruktion
  • Felgränser enligt klass B, DIN EN ISO 385
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
  • Schellbach rand
  • Automatisk nollställning
  • Klämflaskan möjliggör snabb fyllning.
  • Mikrometerskruv möjliggör fintitrering.
Material:
  • Fyllningsrör: PVC
  • Urladdningsrör: silikon,
  • Reservoarflaska: PE-LD,
  • Bas: PE-HD,
  • Beslag, grå: Polyamid,
  • Mikrometerskruv: mässing/PP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Material Borsilikatglas
Examen 0.1 mL
Höjd (metrisk) 830 mm
Inkluderar LDPE reservoarflaska, Schellbach Rand, laddningsrör av silikon, HDPE-bas
Tolerans ±0,1 ml
Typ Automatisk Buret
Klass Klass B
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 385