Läs mer
BRAND™ SILBERBRAND™ Schilling Automatisk byrett
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
15 ml
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- AR-GLAS™ konstruktion
- Felgränser enligt klass B, DIN EN ISO 385
- Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
- Schellbach rand
- Automatisk nollställning
- Klämflaskan möjliggör snabb fyllning.
- Mikrometerskruv möjliggör fintitrering.
Material:
- Fyllningsrör: PVC
- Urladdningsrör: silikon,
- Reservoarflaska: PE-LD,
- Bas: PE-HD,
- Beslag, grå: Polyamid,
- Mikrometerskruv: mässing/PP.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Examen | 0.1 mL |
| Höjd (metrisk) | 620 mm |
| Inkluderar | LDPE reservoarflaska, Schellbach Rand, laddningsrör av silikon, HDPE-bas |
| Tolerans | ±0,08 ml |
| Typ | Automatisk Buret |
| Klass | Klass B |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 385 |