Läs mer
Brand™ Silberbrand™ Eterna™ AR-GLAS™ Klass B mätpipetter
Produktkod. 11893970 Handla allt Brand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
Examen:
0.01 mL
0.02 mL
0.05 mL
0.1 mL
Tolerans:
±0,008 ml
±0,010 ml
±0,015 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
±0,15 ml
Färg:
2 x Grön
Blått
Gult
Klart
Orange
Rött
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Examen Tolerans Färg Förpackningsstorlek
11893970 25 mL 0.1 mL ±0,15 ml Vitt Paket med 6
11778158 2 mL 0.01 mL ±0,015 ml Vitt Paket med 12
12055302 5 mL 0.01 mL ±0,008 ml 2 x Grön Paket med 12
11853970 2 mL 0.02 mL ±0,015 ml Svart Paket med 12
12065302 1 mL 0.01 mL ±0,010 ml Gult Paket med 12
12075302 1 mL 0.1 mL ±0,010 ml Rött Paket med 12
11873970 5 mL 0.1 mL ±0,05 ml Blått Paket med 12
11863970 5 mL 0.05 mL ±0,05 ml Rött Paket med 12
11883970 20 mL 0.1 mL ±0,15 ml Klart Paket med 6
11788158 10 mL 0.1 mL ±0,08 ml Orange Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11893970 Leverantör Brand™ Leverantörsnummer 27079
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    688.00 SEK
    445.14 SEK / Paket med 6
    Save 242.86 SEK
    35% Av
I lager
Tillverkad av AR-GLAS™ soda limeglas, denna klass B mätpipett är idealisk i de flesta forsknings-, vetenskapliga och andra laboratoriemiljöer.
  • Tillverkad av AR-GLAS™ Soda lime glas.
  • Typ 3, med nollvärde överst.
  • Bärnstensfärgad fläckmärkning.
  • Klass B.
  • Överensstämmer med DIN EN ISO 835 standarder.
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Examen 0.1 mL
Tolerans ±0,15 ml
Färg Vitt
Volym (metrisk) 25 mL