Läs mer
BRAND™ Silberbrand™ Eterna™ Klass B blandningscylindrar av borosilikatglas
Produktkod. 10417523 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 10417523
Brand: BRAND™ 33920
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas och uppfyller DIN EN ISO 4788 standarder. BRAND™ Silberbrand™ Eterna™ Blandningscylindrar av klass B borosilikatglas inkluderar en propp av polypropen eller polyeten och sexkantig bas.
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Överensstämmer med DIN EN ISO 4788 standarder.
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In).
  • Inkluderar en propp av polypropen eller polyeten och sexkantig bas.
  • Höjd mätt utan propp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bastyp Hexagonal
Kalibrering Att innehålla
Skala Färg Bärnsten
Form Rund
Typ Graderad blandningscylinder
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 4788
Klass B
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Höjd (metrisk) 190 mm
Inkluderar Batchcertifikat, polypropenpropp
skala Amber examen
Stopparnummer NS 14/23
Proppmaterial Polypropen
Examen 0.5 mL