Läs mer
BRAND™ Silberbrand™ Eterna™ Klass B blandningscylindrar av borosilikatglas
Handla allt Brand ProdukterBeskrivning
- Tillverkad av borosilikatglas
- Överensstämmer med DIN EN ISO 4788 standarder.
- Kalibrerad för att innehålla (TC, In).
- Inkluderar en propp av polypropen eller polyeten och sexkantig bas.
- Höjd mätt utan propp.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borsilikatglas |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 4788 |
| Klass | Klass B |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Höjd (metrisk) | 285 mm |
| Inkluderar | Batchcertifikat, polypropenpropp |
| skala | Amber examen |
| Proppmaterial | Polypropen |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Examen | 1 mL |
| Visa mer |