Läs mer
BRAND™ Silberbrand™ Eterna™ Klass B blandningscylindrar av borosilikatglas
Produktkod. 11854160 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11854160 250 mL Paket med 2
10440941 1000 mL Varje
11834000 100 mL Paket med 2
11844000 500 mL Paket med 2
10756831 50 mL Paket med 2
10417523 25 mL Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11854160 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 33948
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    883.00 SEK
    636.47 SEK / Paket med 2
    Save 246.53 SEK
    27% Av
I lager
Tillverkad av borosilikatglas och uppfyller DIN EN ISO 4788 standarder. BRAND™ Silberbrand™ Eterna™ Blandningscylindrar av klass B borosilikatglas inkluderar en propp av polypropen eller polyeten och sexkantig bas.
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Överensstämmer med DIN EN ISO 4788 standarder.
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In).
  • Inkluderar en propp av polypropen eller polyeten och sexkantig bas.
  • Höjd mätt utan propp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 4788
Klass Klass B
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Höjd (metrisk) 350 mm
Inkluderar Batchcertifikat, polypropenpropp
skala Amber examen
Proppmaterial Polypropen
Stängningsmaterial Polypropen
Examen 2 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bastyp Hexagonal
Kalibrering Att innehålla
Skala Färg Bärnsten
Form Rund
Produkttyp Graderad blandningscylinder