Läs mer
BRAND™ Silberbrand™ ETERNA Klass B Borosilikatglas Lågformsmätcylinder
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av DURAN™ Borosilikatglas
- Överensstämmer med DIN EN ISO 4788 standarder
- Bärnstensfärgade graderingar ger snabb och enkel volymbedömning med ogenomskinliga, ljusa vätskor.
- Inkluderar integrerad pip för att förhindra spill under hällning
- Sexkantig glasbas ger stabilitet
Specifikationer
Specifikationer
| Bastyp | Hexagonal |
| Kalibrering | Att innehålla |
| Form | Rund |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 4788 |
| Klass | B |
| Höjd (metrisk) | 90 mm |
| Toleransmått | ±0,3 ml |
| Typ | Graderad mätcylinder |
| Material | Borsilikatglas |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Visa mer |