Läs mer
BRAND™ Silberbrand™ Eterna Klass B borsilikatglas hög form mätcylinder
Produktkod. 10217300 Handla allt Brand Produkter
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Unit Size:
Paket med 2
Varje
Product Code. 10217300
Brand: BRAND™ 31905
Only null left
Add to basket
Add to basket
Tillverkad av borosilikatglas och uppfyller DIN EN ISO 4788 standarder. BRAND™ Silberbrand™ Eterna Klass B borosilikatglas hög form mätcylinder inkluderar en integrerad pip förhindrar spill medan sexkantig glasbas ger stabilitet. Bärnstensfärgade graderingar möjliggör enkel volymbedömning med ogenomskinliga och ljusa vätskor.
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Överensstämmer med DIN EN ISO 4788 standarder
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
  • Inbyggd pip förhindrar spill under hällning
  • Sexkantig glasbas ger stabilitet
  • Bärnstensfärgade graderingar möjliggör enkel volymbedömning med ogenomskinliga och ljusa vätskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Objektbeskrivning Bärnstensfärgade graderingar
Bastyp Hexagonal
Kalibrering Att innehålla
Skala Färg Bärnsten
Form Rund
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 4788
Klass B
Höjd (metrisk) 115 mm
Toleransmått ±0,08 ml
Typ Graderad mätcylinder
Material Borsilikatglas
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Examen 0.1 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Indelning 0.1mL