Läs mer
Jaytec Glass™ Enmärkes glödpipett, klass A
Volym (metrisk):
8 mL
40 mL
Tolerans:
±0,02 ml
±0,04 ml
Min. Flödestid:
15 till 30 sek.
25 till 50 sek.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För exakt mätning och leverans av en specifik volym vattenhaltig vätska
- Kalibrerad för att leverera (Ex) vid +°20 C referenstemperatur
- Toleranserna överensstämmer med klass A
- Permanent emaljtryck
Specifikationer
Specifikationer
| Aspiratorplugg | Nej |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kalibrering | Att leverera |
| Certifikat och efterlevnad | BS EN ISO 648:2008 |
| Klass | A |
| Material | Borsilikatglas, Soda Lime Glas |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | För att dispensera en specifik volym vattenlösning |
| Examen | 1 |
| Min. Flödestid | 25 till 50 sek. |
| Visa mer |