Läs mer
Jaytec Glass™ Enmärkes glödpipett, klass A
Produktkod. p-8000860
Volym (metrisk):
8 mL
40 mL
Tolerans:
±0,02 ml
±0,04 ml
Min. Flödestid:
15 till 30 sek.
25 till 50 sek.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12313458
Brand: Jaytec Glass™ BJ436
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
One-mark Class A Bulb Pipette är tillverkad enligt BS EN ISO 648:2008 riktlinjer från borosilikat eller sodaglas.
  • För exakt mätning och leverans av en specifik volym vattenhaltig vätska
  • Kalibrerad för att leverera (Ex) vid +°20 C referenstemperatur
  • Toleranserna överensstämmer med klass A
  • Permanent emaljtryck
Specifikationer
Aspiratorplugg Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kalibrering Att leverera
Certifikat och efterlevnad BS EN ISO 648:2008
Klass A
Material Borsilikatglas, Soda Lime Glas
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) För att dispensera en specifik volym vattenlösning
Examen 1
Min. Flödestid 15 till 30 sek.
Kvantitet 1 st
Tolerans ±0,02 ml
Färg Klart
Volym (metrisk) 8 mL
Längd (metrisk) 375 mm
Typ Glödlampa pipett
Disponibel Återanvändbar
För användning med (utrustning) Pipettfyllare