Läs mer
Sildenafil 1,0 mg/ml i metanol, LoGiCal
Beskrivning
Sildenafil 1,0 mg/ml i metanol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sildenafil |
| CAS | 139755-83-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Sildenafil |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C22 H30 N6 O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Sildenafil, 7 H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-, Piperazine, 1-[[3-(4,7-dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1 H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]-4-methyl- (9 CI), 1 H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidine, piperazine deriv., 5-[2-Ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7 H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-Ethoxy-5-(4-methyl-1-piperazinylsulfonyl)phenyl]-1-methyl-3-n-propyl-1,6-dihydro-7 H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-Ethoxy-5-(4-methyl-1-piperazinylsulfonyl)phenyl]-1-methyl-3-n-propyl-1,6-dihydro-7 H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one |
| InChI formel | InChI=1 S/C22H30N6O4S/c1-5-7-17-19-20(27(4)25-17)22(29)24-21(23-19)16-14-15(8-9-18(16)32-6-2)33(30,31)28-12-10-26(3)11-13-28/h8-9,14 H,5-7,10-13H2,1-4H3,(H,23,24,29) |
| LEDER | CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCN(C)CC4 |
| IUPAC-namn | 5-[2-etoxi-5-(4-metylpiperazin-1-yl)sulfonylfenyl]-1-metyl-3-propyl-6 H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one |
| Visa mer |