Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Sildenafil
Produktkod. 15872534 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15872534 1 g 1g
15882534 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15872534 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 463240010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
CAS: 139755-83-2 | C22H30N6O4S | 474,58 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 139755-83-2
Molekylformel C22H30N6O4S
Molekylvikt (g/mol) 474.58
InChI-nyckel BNRNXUUZRGQAQC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 5-{2-etoxi-5-[(4-metylpiperazin-1-yl)sulfonyl]fenyl}-1-metyl-3-propyl-1H,4H,7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
LEDER CCCC1=NN(C)C2=C1NC(=NC2=O)C1=CC(=CC=C1OCC)S(=O)(=O)N1CCN(C)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sildenafil
Smältpunkt 188,0 °C till 190,0 °C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: .. Övrig löslighet: löslig i metanol & dimetylsulfoxid
Formel vikt 474.58
Endast användning för forskning i RUO –